Merck
735973
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl N,N′-di(4-pyridinyl)thiuram disulfide
Szinonimák:
Bis[methyl-(4-pyridinyl)thiocarbamoyl] disulfide, Bis[methyl-(4-pyridinyl)thiocarbamyl] disulfide
Méret kiválasztása
5 G
190 000,00 Ft
190 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
190 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H14N4S4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
366.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
190 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
solid
Minőségi szint
mp
118-128 °C
SMILES string
CN(C(=S)SSC(=S)N(C)c1ccncc1)c2ccncc2
InChI
1S/C14H14N4S4/c1-17(11-3-7-15-8-4-11)13(19)21-22-14(20)18(2)12-5-9-16-10-6-12/h3-10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVZGPMRTEJHLMS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Precursor for the synthesis of novel switchable RAFT agents for controlled radical polymerization. Chain Transfer Agent (CTA)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
Cikkek
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocols
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.