Fontos dokumentumok
SAB5700670
Sigma-Aldrich
Anti-GCLC antibody produced in rabbit
Szinonimák:
GCL, GCLC, GCS, GLCL, GLCLC
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
72
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
0.85 mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GCLC(2729)
Általános leírás
Glutamate-cysteine ligase, also known as gamma-glutamylcysteine synthetase is the first rate-limiting enzyme of glutathione synthesis. The enzyme consists of two subunits, a heavy catalytic subunit and a light regulatory subunit. This locus encodes the catalytic subunit, while the regulatory subunit is derived from a different gene located on chromosome 1p22-p21. Mutations at this locus have been associated with hemolytic anemia due to deficiency of gamma-glutamylcysteine synthetase and susceptibility to myocardial infarction.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-252 of human GCLC (NP_001489.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1