Merck
CDS000393
Sigma-Aldrich
Tris(2-ethylhexyl) phosphite
AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H51O3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
418.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
Forma
solid
SMILES string
CCCCC(CC)COP(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51O3P/c1-7-13-16-22(10-4)19-25-28(26-20-23(11-5)17-14-8-2)27-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILLOBGFGKYTZRO-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)