Fontos dokumentumok
441775
3,9-Bis(octadecyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
Szinonimák:
Cyclic neopentanetetraylbis(octadecyl phosphite), Dioctadecyl pentaerythritol diphosphite, Distearyl pentaerythritol diphosphite, Phosphorous acid, dicyclic ester with pentaerythritol, dioctadecyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
mp
44-47 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP1OCC2(CO1)COP(OCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC2
InChI
1S/C41H82O6P2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-42-48-44-37-41(38-45-48)39-46-49(47-40-41)43-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZRWFKGUFWPFID-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)