Fontos dokumentumok
157163
3-Cyanobenzoic acid
98%
Szinonimák:
Isophthalic acid mononitrile
Teszt
98%
Forma
powder
mp
220-224 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
nitrile
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYLKKXHEIIFTJH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?