Fontos dokumentumok
262668
Crotonaldehyde, predominantly trans
≥99%, contains 0.1-0.2% BHT as stabilizer, 1% H2O as stabilizer
Szinonimák:
(2E)-2-Butenal, (E)-But-2-en-1-al, 2(E)-Butenal, trans-2-Buten-1-al, trans-2-Butenal, trans-Crotonal
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.41 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
32 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
320 °F
tartalmaz
0.1-0.2% BHT as stabilizer
1% H2O as stabilizer
robbanási határérték
19.5 %
törésmutató
n20/D 1.4362 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 425.4 g/L at 20 °C
sűrűség
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])C([H])=O
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h2-4H,1H3/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Crotonaldehyde (Cis and Trans): Discusses the production and properties of crotonaldehyde, including trans isomer, via aldol condensation of acetaldehyde and catalytic methods (Grant & Jenkins, 2015).
- Modeling, simulation and analysis of a process for the production of crotonaldehyde: Analyzes the production of crotonaldehyde, highlighting the stereoisomeric forms, including trans-crotonaldehyde (Scheithauer et al., 2016).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
48.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?