Merck
304182
Sigma-Aldrich
cis-2-Penten-1-ol
95%
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH=CHCH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
sűrűség
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Általános leírás
cis-2-Penten-1-ol is also known as banana flavoured compound. It was found to reduce the efficiency of sex pheromone lures in trapping male moths in a proof long-range field trapping experiment. Kinetics of gas-phase reactions of NO3 radical with cis-2-penten-1-ol was investigated using relative rates technique.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhijun Zhao et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(44), 12161-12172 (2011-10-15)
The gas-phase reactions of NO(3) radicals with series of 1-alkenes, dienes, cycloalkenes, alkenols, and alkenals were studied in pure N(2) or 20% O(2)/80% N(2) bath gas at room temperature and atmospheric pressure using a relative rates technique. Rate coefficients were
Rui Tang et al.
PloS one, 7(11), e49256-e49256 (2012-11-21)
Volatile organic compounds (VOCs) were collected from damaged and intact mulberry leaves (Morus alba L., Moraceae) and from Hyphantria cunea larvae by headspace absorption with Super Q columns. We identified their constituents using gas chromatography-mass spectrometry, and evaluated the responses