Merck
C82159
Sigma-Aldrich
Cinnoline-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cnnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)7-5-10-11-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKOMQFDQFTVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)