Merck
633771
Sigma-Aldrich
5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
144-148 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
Cc1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQBXUKGMJCPBMF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)