Fontos dokumentumok
281670
4-Nitrocinnamaldehyde, predominantly trans
98%
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CH=CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
140-143 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
nitro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO3/c11-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h1-7H/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALGQVMMYDWQDEC-OWOJBTEDSA-N
Általános leírás
Reduction of trans-4-nitrocinnamaldehyde using the polymer-supported Hantzsch 1,4-dihydropyridine ester and a catalytic amount of HCl has been investigated.
Alkalmazás
4-Nitrocinnamaldehyde has been used in the preparation of 2, 2′-[(E)-3-(4-nitrophenyl) prop-2-ene-1,1-diyl] bis(3-hydroxy-5, 5-dimethylcyclohex-2-en-1-one).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Polymer-Supported Hantzsch 1, 4-Dihydropyridine Ester: An Efficient Biomimetic Hydrogen Source.
He R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 350(1), 54-60 (2008)
Joo Hwan Cha et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 8), o2510-o2510 (2012-08-21)
In the title compound, C(25)H(29)NO(6), each of the cyclo-hexenone rings adopts a half-chair conformation. The hy-droxy and carbonyl O atoms face each other and are oriented to allow for the formation of two intra-molecular O-H⋯O hydrogen bonds. In the crystal
E Eder et al.
Mutagenesis, 6(4), 261-269 (1991-07-01)
Seventeen cinnamaldehydes, cinnamic acids, 2-furylacroleins and related compounds were tested in the Salmonella preincubation reversion assay and in the SOS chromotest. Of eight compounds containing nitrogroups, seven were clearly mutagenic in the presence of S9 mix and six in its
I Baburina et al.
Biochemistry, 37(5), 1245-1255 (1998-03-07)
The residue C221 on pyruvate decarboxylase (EC. 4.1.1.1) from Saccharomyces cerevisiae has been shown to be the site where the substrate activation cascade is triggered [Baburina et al. (1994) Biochemistry 33, 5630-5635] and is located on the beta domain [Arjunan