Merck
196916
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
99%, contains 0.1% p-tert-butylcatechol as inhibitor
Szinonimák:
(Perfluorophenyl)ethylene, 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-vinylbenzene, Ethenylpentafluorobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6F5CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.10
Beilstein:
1874390
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
tartalmaz
0.1% p-tert-butylcatechol as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
62-63 °C/50 mmHg (lit.)
sűrűség
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(C=C)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene is a fluorinated monomer.
Alkalmazás
Copolymers of 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene and N-phenylmaleimide were synthesized by free radical polymerization. Diblock copolymers of D,L-lactide and pentafluorostyrene with narrow molecular weight distributions have been reported. Fluorinated and photocrosslinkable liquid prepolymers have been synthesized for flexible optical waveguides, the prepolymers are photocurable to afford flexible and transparent films. Phase copolymers consisting of poly(methylmethacrylate) (p-MMA)/n-butylacrylate (nBA) and poly(nBA)/pentafluorostyrene (p-PFS)have been prepared.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
93.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, characterization and properties evaluation of copolymers of 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene and N-phenylmaleimide
Agarwal S, et al.
Polymer International, 54(12), 1620-1625 null
Ultra-low-? materials derived from poly (d, l-lactide-b-pentafluorostyrene) diblock copolymers
Bucholz TL, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(5), 530-536 (2008)
Highly fluorinated and photocrosslinkable liquid prepolymers for flexible optical waveguides
Park SK, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(6), 244-250 (2011)
Shape evolution control of phase-separated colloidal nanoparticles
Corten CC, et al.
Polym. Chem., 2(1), 244-250 (2011)
Photocrosslinkable liquid prepolymers for flexible waveguide display applications.
Park SK, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(17), 2983-2989 (2013)
Cikkek
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.