Merck
192988
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl thiolacetate
technical grade, ≥90%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COS(CH2)3Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.64
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥90%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
≥90%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
bp
83-84 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
thioester
SMILES string
CC(=O)SCCCCl
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOLUCUQNAZTKMN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Mechanism of formation of trimethylene oxide from 3-chloropropyl thiolacetate has been investigated.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Dittmer DC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)