Fontos dokumentumok
114081
4-(Benzyloxy)benzyl chloride
97%
Szinonimák:
4-Chloromethyl-α-phenylanisole
Teszt
97%
Forma
solid
mp
77-79 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H13ClO/c15-10-12-6-8-14(9-7-12)16-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYQPSKUPEXAQRJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?