Merck
590932
Sigma-Aldrich
3-Phenoxybenzyl chloride
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OC6H4CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.68
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5900 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
sűrűség
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
phenoxy
SMILES string
ClCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11ClO/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUYVTGFWFHQVRO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
B M Shtabskiĭ et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 16-19 (1991-02-01)
On the basis of experimental studies it was established, that the threshold concentration of 3-phenoxybenzyl chloride (PBC) according to the influence on organoleptic water properties (odour) is 0.03 mg/l, on the sanitary regimen of water reservoirs (BOD inhibition)--0.3 mg/l. The