Merck
552313
Sigma-Aldrich
4-Phenylbenzylamine
97%
Szinonimák:
(4-Phenylphenyl)methanamine, 1-(Biphenyl-4-yl)methanamine, 4-(Aminomethyl)biphenyl, 4-Biphenylmethylamine, Biphenyl-4-ylmethanamine, [(1,1′-Biphenyl-4-yl)methyl]amine, [(Biphenyl-4-yl)methyl]amine, [1,1′-Biphenyl]-4-ylmethanamine, p-Phenylbenzylamine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5C6H4CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
48-53 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
NCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10,14H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMSPOVPGDBDYKH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Phenylbenzylamine may be used in the synthesis of:
  • squaric acid asymmetric diamides of glycopeptide antibiotics
  • asymmetric diamides of daunomycin and carminomycin
  • N-(biphenyl-4-ylmethyl)-1-hydroxy-6-thioxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxamide
4-Phenylbenzylamine may also be used in the synthesis of Gd3+ chelates of DOTA(1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate) type ligands.
Egyéb megjegyzések
Handle and store under nitrogen to limit formation of impurities.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A new class of semisynthetic anthracycline glycoside antibiotics incorporating a squaric acid moiety.
Sztaricskai F, et al.
The Journal of Antibiotics, 58(11), 704-704 (2005)
chemical society(Great Britain)
Journal of the Chemical Society, Part 1 (1993)
A new series of glycopeptide antibiotics incorporating a squaric acid moiety.
Sztaricskai F, et al.
The Journal of Antibiotics, 59(9), 564-564 (2006)
Thioamide hydroxypyrothiones supersede amide hydroxypyrothiones in potency against anthrax lethal factor.
Agrawal A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(4), 1063-1074 (2009)
Coupling fast water exchange to slow molecular tumbling in Gd3+ chelates: why faster is not always better.
Avedano S, et al.
Inorganic Chemistry, 52(15), 8436-8450 (2013)