FCMAB182F
Milli-Mark® Anti-CD15-FITC Antibody, clone C3D-1
clone C3D-1, Milli-Mark®, from mouse
Szinonimák:
Alpha-(1,3)-fucosyltransferase, Galactoside 3-L-fucosyltransferase, Fucosyltransferase 4, Fucosyltransferase IV, FucT-IV, Fuc-TIV, ELAM-1 ligand fucosyltransferase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C3D-1, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Milli-Mark®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgMκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FUT4(2526)
Általános leírás
Anti-CD15, C3D-1, was included in the Sixth International Workshop and Conference on Human Leucocyte Differentiation Antigens, and studies by a number of laboratories confirmed its reactivity with CD15 (Kannagi, 1997).
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2