Fontos dokumentumok
481408
Chlorodicyclohexylphosphine
97%
Szinonimák:
Dicyclohexylchlorophosphine, Dicyclohexylphosphine chloride, Dicyclohexylphosphinous chloride
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.533 (lit.)
bp
165 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
ClP(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 1,2-Bis(dicyclohexylphosphinoxy)ethane ligand by reacting with ethylene glycol in the presence of triethylamine via Michaelis−Arbuzov type rearrangements.
- 1,1,2,2-tetracyclohexyldiphosphine monosulfide ligand by treating with LiS.
It can be also used as a starting material for the preparation of some other ligands such as dicyclohexylphosphine oxide , phosphino substituted N-aryl pyrroles , di-tert-butyl((dicyclohexylphosphino)methyl)phosphine , dicyclohexylcyclopentylphosphine. These ligands are used in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?