Fontos dokumentumok
C38303
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
99%
Szinonimák:
4-Chloro-3,5-xylenol, 4-Chloro-sym-m-xylenol, PCMX
Teszt
99%
Forma
powder
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Synthesis and Spectroanalytical Studies of a New Azodye Derived From 2-Amino-6-ethoxybenzothiazole and 4-Chloro-3,5-dimethylphenol: Discusses the synthesis and characterization of a new azo dye derived from 4-chloro-3,5-dimethylphenol, highlighting its potential applications in dyeing and pigments (AA Ali, 2017).
- Crystal structure of the co-crystalline adduct 1, 3, 6, 8-tetraazatricyclo dodecane (TATD)–4-chloro-3,5-dimethylphenol (1/1): This paper details the crystal structure of a complex formed with 4-chloro-3,5-dimethylphenol, providing insights into its structural properties (A Rivera et al., 2015).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?