Merck
W343502
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
97%, FG
Szinonimák:
3-Methyl-2-cyclopentenone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C5H5(=O)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.13
FEMA-szám:
3435
Beilstein:
1280476
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.112
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74 °C/15 mmHg (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
sűrűség
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fruity; sweet
SMILES string
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one is a component of smoke flavoring.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Study of the components of a solid smoke flavouring preparation.
Guillen MD & Manzanos MJ.
Food Chemistry, 55(3), 251-257 (1996)
Isolation and identification of the components of the tar of hickory wood smoke.
Hruzan DE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(1), 123-126 (1974)