Merck
336521
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one
99%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C5H4(=O)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
sűrűség
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC1(C)CC(=O)C=C1
InChI
1S/C7H10O/c1-7(2)4-3-6(8)5-7/h3-4H,5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVFVCSCZJJGBAK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4,4-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one is an α,β-unsaturated carbonyl compound and was reported to exhibit the higher tumor-specific cytotoxicity against oral human normal and tumor cells. 4,4-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one was identified as one of the constituents in the essential oil of Tagetes minuta L by GC-MS.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chemical composition of the essential oil of Tagetes minuta growing in Saudi Arabia.
El-Deeb KS, et al.
Saudi Pharmaceutical Journal : SPJ : The Official Publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 12(1), 51-53 (2004)
Tohru Nakayachi et al.
Anticancer research, 24(2B), 737-742 (2004-05-27)
A series of simple alpha, beta-unsaturated carbonyl compounds (1-26) was characterized for their cytotoxic profiles against oral human normal and tumor cells. Several cycloalkenones showed potent cytotoxic activities against human oral squamous cell carcinoma HSC-2 cell line. Among them, 4,4-dimethyl-2-cyclopenten-1-one