Merck
672440
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxycycloheptane
95%
Szinonimák:
8-Oxabicyclo[5.1.0]octane, Cycloheptene oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥94.5% (GC)
95%
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C1CCC2OC2CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-2-4-6-7(8-6)5-3-1/h6-7H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLOZFLXCWGERSM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)