Fontos dokumentumok
377031
Butyl glycidyl ether
95%
Szinonimák:
(Butoxymethyl)oxirane, Araldite® RD-1
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.418 (lit.)
bp
164-166 °C (lit.)
sűrűség
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCC1CO1
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-8-5-7-6-9-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSUQLAYJZDEMOT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?