Merck
423246
Sigma-Aldrich
Calix[4]arene-25,26,27,28-tetrol
95%
Szinonimák:
Calix[4]arene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H24O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
424.49
Beilstein:
3574428
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
95%
SMILES string
Oc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc1ccc2)c5O)c4O)c3O
InChI
1S/C28H24O4/c29-25-17-5-1-6-18(25)14-20-8-3-10-22(27(20)31)16-24-12-4-11-23(28(24)32)15-21-9-2-7-19(13-17)26(21)30/h1-12,29-32H,13-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)