Merck
222348
Sigma-Aldrich
Diacetone acrylamide
contains ≤100 ppm inhibitor, 99%
Szinonimák:
N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCONHC(CH3)2CH2COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.22
Beilstein:
1928444
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
tartalmaz
≤100 ppm inhibitor
mp
54-56 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(C)(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C9H15NO2/c1-5-8(12)10-9(3,4)6-7(2)11/h5H,1,6H2,2-4H3,(H,10,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMNKZBIFPJNNIO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Heike Römermann et al.
The European physical journal. E, Soft matter, 42(2), 21-21 (2019-02-23)
A suitable balance of convective and diffusive transport of small molecules contained in the liquid phase of a drying latex film leads to auto-stratification and to functionally graded films. Differing from blends of latex particles, which may also experience drying-induced
Aki Ikeda et al.
AMB Express, 7(1), 101-101 (2017-05-27)
Under bioassay-guided investigation, a sporulation-inducing factor (SIF) toward Bacillus spp. was searched for in methanol (MeOH) extracts of soybean curd residues, and diacetonamine (1) was identified as the active compound. SIF was first isolated as a monoacetylated derivative (2, 4.1 mg