Merck
361445
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C5H8(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
bp
136 °C/21.5 mmHg (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
O[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCVOSERVUCJNPR-RFZPGFLSSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Mancel et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 14(2), 80-85 (2000-01-07)
In this study, ion-molecule reactions using chemical ionization in the positive ion mode using dimethyl ether, acetonitrile and 2-S-pyrrolidinemethanol as reagent gases have been used to distinguish between cis- and trans-1,2-cyclopentanediol and cis- and trans-1,2-cyclohexanediol. In the gas phase, the
Sweetness sensor with lipid/polymer membranes: response to various sugars.
Toyota K, et al.
Sensors and Materials, 23(8), 475-482 (2011)