Fontos dokumentumok
538035
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
99%
Szinonimák:
1,4-CHDA-HP
Összes fotó(3)
About This Item
Lineáris képlet:
C6H10(CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
164-167 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid (1,4-CHDA) has cyclohexane based structure. CHDA has better weatherability, higher impact strength, and faster stress relaxation. CHDA exhibits three isomeric forms:
- axial, axial (a,a) trans-isomer
- equatorial, equatorial (e,e) trans-isomer
- a,e cis-isomer
Alkalmazás
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid may be used in the synthesis of:
- polyesters
- polyamides
- poly(butylene adipate-co-butylene 1,4-cyclohexanedicarboxylate) copolyester
- various polyester polyols
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Synthesis and characterization of transparent and high impact resistance polyurethane coatings based on polyester polyols and isocyanate trimers.
Zhang J, et al.
Progress in Organic Coatings, 75(4), 579-583 (2012)
Controlled stereochemistry of polyamides derived from cis/trans-1, 4-cyclohexanedicarboxylic acid.
Vanhaecht B, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 39(6), 833-840 (2001)
Advanced Polymerization and Properties of Biobased High T g polyester of Isosorbide and 1, 4-Cyclohexanedicarboxylic Acid through in Situ Acetylation.
Yoon WJ, et al.
Macromolecules, 46(8), 2930-2940 (2013)
Role of cis-1, 4-cyclohexanedicarboxylic acid in the regulation of the structure and properties of a poly (butylene adipate-co-butylene 1, 4-cyclohexanedicarboxylate) copolymer.
Liu F, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(70), 65889-65897 (2016)