Merck
179035
Sigma-Aldrich
cis-1,5-Cyclooctanediol
98%
Szinonimák:
cis-1,5-Cyclooctanediol
About This Item
Lineáris képlet:
C8H14(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
105-107 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-7-3-1-4-8(10)6-2-5-7/h7-10H,1-6H2/t7-,8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDNXUVOJBGHQFD-OCAPTIKFSA-N
Alkalmazás
cis-1,5-Cyclooctanediol was used in the synthesis of cis-1,5-diaminocyclooctane.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
John C Poutsma et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (16)(16), 2040-2041 (2003-08-26)
The gas phase basicity of the title compound has been determined to be greater than that of putrescine, making it the most basic primary diamine measured to date.