Merck
B45909
Sigma-Aldrich
4,8-Bis(hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6]decane, mixture of isomers
96%
Szinonimák:
TDMol, Tricyclo[5.2.1.02,6]decane-4,8-dimethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H20O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.29
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.528 (lit.)
SMILES string
OCC1CC2[C@H]3CC(CO)[C@H](C3)C2C1
InChI
1S/C12H20O2/c13-5-7-1-10-8-3-9(6-14)11(4-8)12(10)2-7/h7-14H,1-6H2/t7?,8-,9?,10?,11-,12?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFZDWMXUMXACHS-IACGZSPGSA-N
Alkalmazás
4,8-Bis(hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6]decane (TDMol) is used in the preparation of high molecular weight poly(1,4-butylene carbonate) (PBC). It is also used in the synthesis of photoactive compounds (PAC) for the preparation of positive photo-resist materials.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
375.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
191 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthetic study and material applications for a positive photo resist of the acrylic series.
Cheng T S, et al.
Materials Letters, 57(3), 753-760 (2002)
Preparation for Acrylic Series Binders and Study of Thermal Property of Photo Resist.
Cheng T S
J. Polym. Mater., 27(4), 391-391 (2010)
Preparation of macrodiols and polyols by chopping high?molecular?weight aliphatic polycarbonates.
Jeon J Y, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 52(11), 1570-1580 (2014)