Merck
B97402
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-5-methylphenol
95%
Szinonimák:
6-tert-Butyl-m-cresol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.519 (lit.)
bp
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(c(O)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-9(10(12)7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOUQAVYLRNOXDO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
222.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
106 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)