Merck
B97607
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-6-methyl-phenol
99%
Szinonimák:
6-tert-Butyl-o-cresol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.24
Beilstein:
1862362
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
crystals
törésmutató
n20/D 1.519 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
sűrűség
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-6-5-7-9(10(8)12)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKZXZGWHTRCFPX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jerry O Ebalunode et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(14), 5133-5138 (2009-06-13)
Current anesthetics, especially the inhaled ones, have troublesome side effects and may be associated with durable changes in cognition. It is therefore highly desirable to develop novel chemical entities that reduce these effects while preserving or enhancing anesthetic potency. In
Cynthia D Selassie et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(23), 7234-7242 (2005-11-11)
In this comprehensive study on the caspase-mediated apoptosis-inducing effect of 51 substituted phenols in a murine leukemia cell line (L1210), we determined the concentrations needed to induce caspase activity by 50% (I50) and utilized these data to develop the following