Fontos dokumentumok
399396
Benzoin
purified by sublimation, ≥99.5%
Szinonimák:
α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Teszt
≥99.5%
form
powder
tisztítva
sublimation
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
SMILES string
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)