Fontos dokumentumok
B103209
2-Butyne-1,4-diol
99%
Szinonimák:
1,4-Butynediol, 1,4-Dihydroxy-2-butyne, 2-Butynediol, Bis(hydroxymethyl)acetylene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 55 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
crystals
bp
238 °C (lit.)
mp
53-58 °C (lit.)
SMILES string
OCC#CCO
InChI
1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
305.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
152 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?