Merck
Y0002007
Sulfobutylbetadex impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1,4-Butane sultone, 4-Hydroxybutane-1-sulfonic acid δ-sultone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.17
Beilstein:
110588
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
betadex
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
>165 °C/25 mmHg (lit.)
mp
12-15 °C (lit.)
sűrűség
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=S1(=O)CCCCO1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Sulfobutylbetadex impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
309.2 °F
Lobbanási pont (C)
154 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)