Merck
101893
Sigma-Aldrich
Perfluorobenzophenone
98%
Szinonimák:
Decafluorobenzophenone, Perfluorobenzophenone
About This Item
Lineáris képlet:
C6F5COC6F5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
362.12
Beilstein:
2066476
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
90-95 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C13F10O/c14-3-1(4(15)8(19)11(22)7(3)18)13(24)2-5(16)9(20)12(23)10(21)6(2)17
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWQLXRAKBJVNCC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Perfluorobenzophenone was used in the synthesis of fluorinated acridones and acridines.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Perfluorobenzophenone alcoholic solution generates ketyl and radical anion which can be studied by electron spin resonance spectra. Perfluorobenzophenone undergoes photolysis to form ketyl (C6F5)C.OH radical.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Orthogonal Synthesis of Fluorinated Acridones and Acridines from Perfluorobenzophenone.
Del Buttero P, et al
European Journal of Organic Chemistry, 2011(12), 2265-2271 (2011)
The Photochemically Produced Ketyl of Perfluorobenzophenone: Electron Spin Resonance Studies of Solvent Effects.
Sargent FP and Bailey MG.
Canadian Journal of Chemistry, 51(19), 3211-3216 (1973)
The Electron Spin Resonance Spectra of the Photochemically Produced Perfluorobenzophenone Ketyl and Anion Radicals.
Sargent FP and Bailey MG.
Canadian Journal of Chemistry, 49(13), 2350-2352 (1971)