Merck
B65209
Sigma-Aldrich
4-Bromodiphenyl ether
99%
Szinonimák:
4-Bromophenyl phenyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4OC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.607 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
sűrűség
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDUYPUMQALQRCN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Sheng Wang et al.
Environmental science and pollution research international, 22(21), 16914-16926 (2015-06-26)
Commonly used flame retardants, such as polybrominated diphenyl ethers, are extremely persistent in the environment, causing serious environmental risks. Certain strains of bacteria are able to degrade several low brominated congeners of PBDEs aerobically. However, the aerobic degradation pathway is
Man Cai et al.
Environmental science and pollution research international, 22(18), 14258-14268 (2015-05-15)
Populus species are very effective in remediation of contaminants. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are commonly used as flame retardants and are known to be persistent environmental pollutants. Numerous studies have shown that PBDEs are rising in human tissues and biota.