Fontos dokumentumok
B9673
1-Bromo-3-chloropropane
for isolation of RNA
Szinonimák:
1-Bromo-3-chloropropane, I-BCP, Trimethylene bromochloride, Trimethylene chlorobromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.486 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
sűrűség
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- feline teeth
- mice brain and liver tissues
- human ectocervical epithelial cells
- placental samples
- human mesenchymal stromal cells (hMSCs)
Tulajdonságok és előnyök
- less toxic alternative to chloroform
- compatible with TRI reagent for isolation of RNA with decreased DNA contamination
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocols
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
A TRI Reagens lehetővé teszi az egyidejű DNS-, RNS- és fehérjeizolálást a mintaelőkészítési irányelvekkel és hibaelhárítással.
Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNAs using Mysticq reagents