Merck
B43205
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis(4,5-dimethylimidazole)
technical grade
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc([nH]c1C)-c2nc(C)c(C)[nH]2
InChI
1S/C10H14N4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3,(H,11,12)(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDDBHCXOIBPIFS-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Contains 4,5-dimethyl-2,2′-biimidazole
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)