Fontos dokumentumok
8.01537
Sigma-Aldrich
2-Butyne-1,4-diol
(not stabilised) for synthesis
Szinonimák:
2-Butyne-1,4-diol, 1,4-Dimethoxyacetylene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-788-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 Pa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
410 °C
hatékonyság
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-7.5 (23 °C, 100 g/L in H2O)
bp
125-127 °C/3 hPa
mp
54-57 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 152 °C
oldhatóság
3740 g/L
sűrűség
1.11 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
305.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
152 °C - closed cup