Fontos dokumentumok
A96150
Azelaic acid
technical grade, 80%
Szinonimák:
1,7-Heptanedicarboxylic acid, Anchoic acid, Nonanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
6.5 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
80%
Forma
powder
bp
286 °C/100 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Synthesis of pH-responsive metallo-hydrogels as potential dye-adsorbing agents, and vitamin B12 carriers.
- Synthesis of fluorescent uranyl (UO22+) coordination polymers.
- Synthesis of various metal-organic frameworks (MOFs) and supramolecular macrocyclic adducts.
- Conversion of hydrophobic up-converting rare-earth nanophosphors (UCNPs) into water-soluble, carboxylic acid-functionalized analogs to facilitate conjugation with biomolecules such as streptavidin.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
410.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
210 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?