Fontos dokumentumok
A75633
2-Amino-3-methylpyridine
95%
Szinonimák:
2-Amino-3-picoline
Teszt
95%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.5823 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
sűrűség
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccnc1N
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGDQRXPEZUNWHX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
244.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
118 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?