Fontos dokumentumok
123080
2-Amino-4-methylpyridine
99%
Szinonimák:
2-Amino-4-picoline
Teszt
99%
bp
230 °C (lit.)
mp
96-99 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: freely soluble
H2O: freely soluble
aliphatic hydrocarbons: slightly soluble
coal tar bases: freely soluble
lower alcohols: freely soluble
petroleum ether: slightly soluble
SMILES string
Cc1ccnc(N)c1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS3(4846)
rat ... Nos1(24598)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
244.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
118 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?