Merck
525537
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
88-95 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cc1cc(Br)cnc1N
InChI
1S/C6H7BrN2/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBLGGRWUEVCNPY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine can be prepared from 2-amino-3-methylpyridine, via bromination.
Alkalmazás
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine may be used to synthesize:
  • 5-bromo-2-chloro-3-methylpyridine
  • 2-azidopyridine 1-oxide
  • 2-amino-5-bromo-3-methylpyridine 1-oxide
  • 2,5-dibromo-3-methyl pyridine
  • ethyl-3,6-dibromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
2, 5-and 5, 6-Dihalonicotinic acids and their precursors.
Setliff FL.
Journal of Chemical and Engineering Data, 15(4), 590-591 (1970)
Microwave-Assisted One-Pot Synthesis of Substituted 3-Bromoimidazo [1, 2-a] pyridines and Imidazoheterocycles.
Patil SM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 51(5), 1509-1515 (2014)
Synthesis of the grass alkaloid perlolidine through a pyridyne cyclisation reaction.
Kessar SV and Singh P.
Indian J. Chem. B, 40(11), 1129-1131 (2001)
Ring contraction of 2-azidopyridine 1-oxides and related compounds. 2-Cyano-1-hydroxypyrroles and-imidazoles.
Abramovitch RA and Cue Jr BW.
Journal of the American Chemical Society, 98(6), 1478-1486 (1976)