Merck
A34007
Sigma-Aldrich
2-Allyl-6-methylphenol
98%
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCH2C6H3(CH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.538 (lit.)
bp
231-233 °C (lit.)
sűrűség
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(CC=C)c1O
InChI
1S/C10H12O/c1-3-5-9-7-4-6-8(2)10(9)11/h3-4,6-7,11H,1,5H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WREVCRYZAWNLRZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)