Merck
909270
Sigma-Aldrich
Acrylic anhydride
≥90%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
43211915
NACRES:
NA.23
Teszt
≥90%
Forma
liquid
tartalmaz
500 ppm MEHQ as stabilizer
szín
colorless to pale yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(C(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARJOQCYCJMAIFR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Acrylic anhydride can be used to prepare specialty acrylate, acrylamide monomers or acrylic resin. It forms cyclic anhydrides on polymerization and can not be used as a crosslinker.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F
Lobbanási pont (C)
72 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)