Merck
805734
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
acid terminated, average Mw 15000
Szinonimák:
PDLLA, Polylactide, lactide polymer
About This Item
Lineáris képlet:
(C3H4O2)n
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
solid
molekulatömeg
average Mw 15000
lebomlási időtartam
<6 months
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
May be used to make drug delivery materials for controlled release.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.