Fontos dokumentumok
909858
Carboxylic acid-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 20,000, lactide:glycolide 50:50
Szinonimák:
COOH-PEG-PLGA, Carboxylic acid PEG-PLGA
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder or chunks
adagolási arány
lactide:glycolide 50:50
molekulatömeg
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
PLGA average Mn 20,000 (by NMR)
szín
white to tan
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.