Fontos dokumentumok
936340
Poly(butylene succinate)
average Mw 40,000
Szinonimák:
Poly(butylene succinate), Barrier properties, Biomedical applications, Degradation, PBS, Poly(butylene sebacate), Polytetramethylene succinate, polybutylene sebacate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder, crystals or granules (Chunks)
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw 40,000
szín
white to off-white
mp
111.4 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Recyclable and Sustainable Packaging - including food packaging, films, bags, or boxes
- Cosmetics
- Disposable products such as tableware
- Agriculture - delayed release materials for fertilizer or pesticides
- Drug delivery and implants
Tulajdonságok és előnyök
- Thermoplastic processability
- Sustainable alternative to petroleum based polymers
- Excellent biodegradability
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)