936014
Sodium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide solution
in ethylene carbonate, dimethylcarbonate, and ethylmethylcarbonate, 1.0 M NaTFSI in EC/DMC/EMC=1:1:1 (v/v/v), battery grade
Szinonimák:
1.0 M NaTFSI in EC/DMC/EMC electrolyte
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
form
solution
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
0.95-1.10 M (NaPF6)
szennyeződések
≤100 ppm H2O
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)