936006
Sodium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide solution
in ethylene carbonate, dimethyl carbonate, 1.0 M NaTFSI in EC/DMC=50/50 (v/v), battery grade
Szinonimák:
1.0 M NaTFSI in EC/DMC electrolyte
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Forma
solution
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
0.95-1.05 M (NaPF6)
szennyeződések
≤100 ppm H2O
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
77.0 °F
Lobbanási pont (C)
25 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)