Fontos dokumentumok
SML3331
Triheptanoin
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Dermofeel TC 7, Glycerol trienanthate, Glyceryl triheptanoate, Heptanoic acid, 1,1′,1′′-(1,2,3-propanetriyl) ester, Heptanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Heptanoin, tri- (6CI,7CI,8CI), Lanol 37T, Trienanthoin, Triheptanoic glyceride, Trioenanthoin, UX007
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
oil
szín
colorless to brown
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O(C(COC(=O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCC)C(=O)CCCCCC
InChI
1S/C24H44O6/c1-4-7-10-13-16-22(25)28-19-21(30-24(27)18-15-12-9-6-3)20-29-23(26)17-14-11-8-5-2/h21H,4-20H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJHKBYALYHRYSK-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
404.6 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
207 °C - open cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)